di-Phosphorpentoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DiphosphorpentoxidPhosphor(V)oxidPhosphorsäureanhydrid
SIAL79609-500GEA 64.9 EUR
SIAL79609-500G
di-Phosphorpentoxid, Sigma-Aldrich®
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Molecular Weight: 141,94 g/mol
Schmelzpunkt: 562 °C
Dichte: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441