5-Bromisochinolin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
CC05010DA
CC05010.10
MAYBCC05010DAEA
0
EUR
MAYBCC05010DA
CHMPCC05010.10
5-Bromisochinolin
5-Bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN Molecular Weight: 208,06 g/mol |
MDL:
MFCD01646405 CAS-Nummer: 34784-04-8 |