Praseodymtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
13658.14EA 130 EUR
13658.14
Praseodymtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Praseodymtrifluorid
Formel: F₃Pr
Molecular Weight: 197,9 g/mol
Schmelzpunkt: 1395 °C
Dichte: 6,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016287
CAS-Nummer: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III