Silberchlorid, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.19203.0025 1.19203.0100 1.19203.1000
1.19203.0025EA 291 EUR
1.19203.0025 1.19203.0100 1.19203.1000
Silberchlorid, Supelco®
Silver chloride
Formel: AgCl
Molecular Weight: 143,32 g/mol
Siedepunkt: 1554 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 455 °C
Dichte: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003399
CAS-Nummer: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 3077
ADR: 9,
Merck Index: 13,08582

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.00188 g/l (25 °C)
Melting Point 455 °C
Molar Mass 143.32 g/mol
Boiling Point 1554 °C (1013 hPa)
Density 5.56 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR