Silbernitrat 99-100,5% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Höllenstein
83517.180EA 693 EUR
83517.180
Silbernitrat 99-100,5% Ph. Eur.
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Siedepunkt: 444 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99 - 100.5 %
Appearance Colourless crystals
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Foreign salts Max. 0.3 %
Aluminium, lead, copper and bismuth Passes test
Residual solvents Passes test