Chrom(III)oxid, Technipur®

Lieferant: Merck

Synonyme: Chromgrün

1.02483.9050
1.02483.9050EA 2080 EUR
1.02483.9050
Chrom(III)oxid, Technipur®
Chrom(III)oxid
Formel: Cr₂O₃
Molecular Weight: 151,99 g/mol
Siedepunkt: 4000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2435 °C
Dichte: 5,22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010949
CAS-Nummer: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR