Osmiumtetraoxid 99,8% (≥74.4% Os) (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Osmium(VIII)oxid
, Osmiumsäure
12103.03EA
215
EUR
12103.03
12103.48
12103.01
12103.02
Osmiumtetraoxid 99,8% (≥74.4% Os) (Metall-Basis)
Osmiumtetraoxid
Oxidation, catalyst in Sharpless dihydroxylations
Formel:
O₄Os Molecular Weight: 254,23 g/mol Siedepunkt: 130 °C Schmelzpunkt: 40,6 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011150 CAS-Nummer: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 2471 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,6893 |