Osmiumtetraoxid
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
Osmium(VIII)oxid
, Osmiumsäure
MOLE11841630-1GEA
0
EUR
MOLE11841630-1G
Osmiumtetraoxid
Osmiumtetraoxid
Formel:
O₄Os Molecular Weight: 254,23 g/mol Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 40 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011150 CAS-Nummer: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 2471 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,07024 |