Octachlornaphthalin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
PROOCIL-ECN-5280EA 930 EUR
PROOCIL-ECN-5280
Octachlornaphthalin
Octachlornaphthalin
Formel: C₁₀Cl₈
Molecular Weight: 403,73 g/mol
CAS-Nummer: 2234-13-1
EINECS: 218-778-7