Pyridin ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
27194.295EA
122
EUR
27194.295
Pyridin ≥99%, TECHNICAL
Pyridine
Formel:
C₅H₅N Molecular Weight: 79,1 g/mol Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 17 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011732 CAS-Nummer: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 13,08060 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |