Pyridin, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
27197.295EA 245 EUR
27197.295
Pyridin, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Molecular Weight: 79,1 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,5 %
Sauer oder alkalisch reagierende Subst. Max. 0,002 meq/g
Wasser (K.F.) Max. 0,0100 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0010 %
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,02 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,1 ppm