Pyridin
Lieferant: Wako
Gefahr
WAKO166-05316EA 80.9 EUR
WAKO166-05316
Pyridin
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Molecular Weight: 79,1 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg