2,4,6-Collidin

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: sym-Collidine2,4,6-Trimethylpyridine

MOLEM47445661EA 0 EUR
MOLEM47445661
2,4,6-Collidin
2,4,6-Collidin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006338
CAS-Nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,09789

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR