2,5-Dibromthiophen
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM82396898EA 0 EUR
MOLEM82396898
2,5-Dibromthiophen
2,5-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 2,1531 g/cm³ (13.8 °C)
MDL: MFCD00005420
CAS-Nummer: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II