2-Bromadamantan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B22760.14EA 184 EUR
B22760.14 B22760.06
2-Bromadamantan ≥98%
2-Bromadamantan
Formel: C₁₀H₁₅Br
Molecular Weight: 215,13 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074745
CAS-Nummer: 7314-85-4
EINECS: 230-777-3