Adamantan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A14041.18EA 34.8 EUR
A14041.18 A14041.30 A14041.0B
Adamantan ≥98%
Adamantan
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 266…268 °C (versiegeltes Röhrchen)
Dichte: 1,070
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074719
CAS-Nummer: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
Merck Index: 14,149