Kaliumhydrogensulfat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Kaliumbisulfat

KRAF13360.7500EA 0 EUR
KRAF13360.7500 KRAF13360.6600 KRAF13360.2600 KRAF13360.5600 KRAF13360.3600 KRAF13360.0600
Kaliumhydrogensulfat, reinst
Kaliumhydrogensulfat
Formel: KHSO₄
Molecular Weight: 136,17 g/mol
Schmelzpunkt: 214 °C
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011404
CAS-Nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR