Ammoniumeisen(II)sulfat 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die CSB-Bestimmung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: FerroammoniumsulfatEisen(II)ammoniumsulfat
KRAF01249.3000EA 82.1 EUR
KRAF01249.3000
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die CSB-Bestimmung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
Molecular Weight: 284,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
UN: 3264
ADR: 8,II