Lithiumazid 20% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL480525-100GEA 613 EUR
SIAL480525-100G SIAL480525-25G
Lithiumazid 20% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lithiumazid
Formel: LiN₃
Molecular Weight: 48,96 g/mol
MDL: MFCD00041956
CAS-Nummer: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1