Silbernitrat 0.001 mol/l (0.001 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Höllenstein

KRAF16933.2700EA 70.5 EUR
KRAF16933.2700 KRAF16933.1700 KRAF16933.3100 KRAF16933.4100
Silbernitrat 0.001 mol/l (0.001 N) in wässriger Lösung
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR