4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10651900EA 42 EUR
EHERC10651900
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
Formel: C₁₇H₂₂N₂
Molecular Weight: 254,38 g/mol
MDL: MFCD00008317
CAS-Nummer: 101-61-1
EINECS: 202-959-2