Bis(2-ethylhexyl)phosphat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
402470010
402470050
ACRO402470010EA
219
EUR
ACRO402470010
ACRO402470050
Bis(2-ethylhexyl)phosphat 95%
Bis(2-ethylhexyl)phosphat
Formel:
C₁₆H₃₅O₄P Molecular Weight: 322,43 g/mol Siedepunkt: 48 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0,97 g/cm³ Flammpunkt: 137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009492 CAS-Nummer: 298-07-7 EINECS: 206-056-4 UN: 1902 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥94 % |