Powder Packs zur DEHA-Bestimmung, Reagenzien für Photometer
Lieferant: Avantor
VWR®
85620.620EA 315 EUR
85620.620
Powder Packs zur DEHA-Bestimmung, Reagenzien für Photometer
Umwelt-Prüfkits
VWR® Powder Pack Reagenzienbeutel wurden für den Einsatz in allen mobilen und Labor-Photometern mit 16 mm Küvetten entwickelt. Es sind keine Kalibrierdaten notwendig. Die Beutel sind einzeln in Aluminiumfolie versiegelt und so vor äußeren Einflüssen geschützt. Sie enthalten die exakt vorgewogene Menge an Reagenzien für eine hohe Genauigkeit der Resultate, einfache Handhabung und rasche Löslichkeit.
  • Genau
  • Schnell und einfach da leichter löslich als Reagenztabletten, und lange Haltbarkeit
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Abgeschrägte Kanten verhindern das Hängenbleiben der Reagenzien in den Ecken
Mit den DEHA Reagenzienbeuteln kann man anhand der Eisenreduktion das Vorkommen von Sauerstoffabsorbern feststellen.
* DEHA = N,N-Diethylhydroxylamin