Milchsäure-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Reflectoquant®
1.16127.0001EA 126 EUR
1.16127.0001
Milchsäure-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10, RQflex 10 plus und RQflex® 20.
  • Schnelle Analyse mit zuverlässigen Ergebnissen
  • Barcode Kallibrierung
  • Niedrige Analyse-Kosten
  • Umweltfreundlich
The test measures total lactic acid (sum of D- and L-lactic acid in beverages, e.g. wine, beer and fruit/vegetable juice after dilution. Furthermore the test can be used for the determination of lactic acid in food after pretreatment (typically dilution).