Bügelgehörschützer, QB2HYG®
Lieferant: Honeywell Safety
QB2HYG®
112-2916EA 0 EUR
112-2916
Bügelgehörschützer, QB2HYG®
Gehörschutzstöpsel Bügelgehörschützer
Diese Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff bieten mit ihrem ohraufliegenden Sitz soliden Schutz für Personen, die periodisch Arbeitslärm ausgesetzt sind.
  • Glatte, ergonomische Stöpsel passen in die Öffnung des Gehörgangs und bieten so maximalen Schutz
  • Helle Farben für eine verbesserte Sichtbarkeit
  • Leicht und handlich
SNR: 25 dB
Standards: EN 352-2
Verpackung: In a resealable bag.