BSB-Flaschen, mit „Robotic“-Stopfen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
WHEA227580EA 328 EUR
WHEA227580
BSB-Flaschen, mit „Robotic“-Stopfen, WHEATON®
Flaschen BSB-Flaschen
Hergestellt aus Typ I Borosilikatglas.
  • Mit „Robotic“-Stopfen aus Glas
  • Große Kapazität
Wir empfehlen diese 2-Liter-BOD-Flasche für langfristige BOD- und ultimative BOD-Analysen.