Eintauch-Siebe, BOLA
Lieferant: Bohlender
BOLA
BOHLH997-03EA 98.4 EUR
BOHLH997-03
Eintauch-Siebe, BOLA
Probenehmer Probenschöpfer
Nicht poröse Eintauch-Siebe zum Waschen, Spülen oder Eintauchen von Feststoffen.
  • Gute Temperaturbeständigkeit von −200 bis +250 °C
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Maschenweite im Boden (1,0x1,0 mm) und ein feststehender Stiel
Zur Verwendung in aggressiven oder reinen Substanzen geeignet wie Siedesteine und -bälle.
Standards: FDA-konform.