Reinraumhandschuhe, Latex, BioClean Legacy™
Lieferant: Nitritex
BioClean Legacy™
112-3304EA 156 EUR
112-3304 112-3303 112-3308 112-3307 112-3306 112-3305
Reinraumhandschuhe, Latex, BioClean Legacy™
Handschuhe
Diese beidseitig tragbaren Reinraum-Handschuhe mit Rollrand können sowohl in medizinischen als auch in Laborumgebungen verwendet werden. Geeignet für doppelte Behandschuhung.
  • Proteinkonzentration unter 50 µg/g
  • Strukturierte Oberfläche für bessere Griffigkeit
  • Latex zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und seinen Komfort aus
  • Manschette mit Rollrand für leichteres Anziehen und Stabilität auf dem Arm
  • Jede Größe hat einen individuellen Barcode auf dem Karton (ITF-14), der die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme ermöglicht
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 10, ISO 4 oder M2.5.
Standards: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Verpackung: 100 pieces per sealed inner PE bag; one sealed inner PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer PE bags per carton liner; one carton liner per carton (1000 pieces).