VWR®, Objektträgerkasten
Lieferant: VWR
VWR®
631-9113EA 13.8 EUR
631-9113
VWR®, Objektträgerkasten
Objektträger-Kästen
In diesem robusten, zweiteiligen Objektträgerkasten können bis zu 100 Objektträger aufbewahrt werden.
  • Die Positionen sind passend zur entsprechenden Inhaltsliste an der Innenseite des Deckels nummeriert
  • Geformter, robuster Kasten: Hält die Objektträger sicher in den eingelassenen Schlitzen
  • Stapelbar für eine langfristige Aufbewahrung
Der Kasten besteht aus robustem ABS und wird mit einem rostbeständigen, vernickelten Verschluss und Scharnierstift zum Lagern oder Transportieren verschlossen.