Pyridoxal Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLE13958515-25GEA 174 EUR
MOLE13958515-25G
Pyridoxal Hydrochlorid
Pyridoxal Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 203,62 g/mol
MDL: MFCD00012809
CAS-Nummer: 65-22-5
EINECS: 200-602-5