Pyridoxal Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
P6155-25G P6155-5G
SIALP6155-25GEA 628 EUR
SIALP6155-25G SIALP6155-5G
Pyridoxal Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Pyridoxal Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 203,62 g/mol
MDL: MFCD00012809
CAS-Nummer: 65-22-5
EINECS: 200-602-5