Antimon-Standardlösung, 1000 mg/l Sb in verd. Salpetersäure (aus Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat) Standard für die AAS
Lieferant: Avantor
J.T.Baker®
6968.0100EA 0 EUR
6968.0100
Antimon-Standardlösung, 1000 mg/l Sb in verd. Salpetersäure (aus Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Antimon-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST