Murexid-Indikator 0,25% in Natriumchlorid
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Ammonium-5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylidenamino)barbiturat
, Ammoniumpurpurat
, Purpursäure Ammoniumsalz
KRAF06098.1600EA
102
EUR
KRAF06098.1600
Murexid-Indikator 0,25% in Natriumchlorid
Murexid
Formel:
C₈H₈N₆O₆ Molecular Weight: 284,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012777 CAS-Nummer: 3051-09-0 EINECS: 221-266-6 |