Kaliumbromat 0.02 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
KRAF25020.5120EA 481 EUR
KRAF25020.5120 KRAF25020.3100 KRAF25020.4100
Kaliumbromat 0.02 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8