Catecholviolett Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
32672-1GEA 189.81 EUR
32672-1G 32672-5G
Catecholviolett Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Catecholviolett
Beilstein Number: 353938
Formel: C₁₉H₁₄O₇S
Molecular Weight: 386,38 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005868
CAS-Nummer: 115-41-3
EINECS: 204-088-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Change range complying
Indicator Solution 0,1 % H₂O complying
Suitable for metal definition complying
Absorption maximum 436 - 446 nm
Absorbtion (1%/1cm) 400 - 500