2,1,3-Benzothiadiazol ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific

43730.04EA 24 EUR
43730.04 43730.09
2,1,3-Benzothiadiazol ≥98%
2,1,3-Benzothiadiazole
Formel: C₆H₄N₂S
Molecular Weight: 136,18 g/mol
Siedepunkt: 206 °C
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005809
CAS-Nummer: 273-13-2
EINECS: 205-985-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR