Siliconentschäumer 30% Wirkstoff, Snapsil RE20 für die Verwendung in wässrigen Flüssigkeiten, Textilien, Chemikalien und zur industriellen Schaumkontrolle
Lieferant: VWR Chemicals
84538.290EA
145
EUR
84538.290
Siliconentschäumer 30% Wirkstoff, Snapsil RE20 für die Verwendung in wässrigen Flüssigkeiten, Textilien, Chemikalien und zur industriellen Schaumkontrolle
Siliconentschäumer
Spezifikation Testergebnisse
Active matter content | 29.0 - 33.0 % |
Density (25/4) | 0.950 - 1.100 |
pH-Wert (20 °C) | 5.0 - 9.0 |