Spitritusbrenner
Lieferant: DWK Life Sciences
WHEA237070EA 506 EUR
WHEA237070
Spitritusbrenner
Heizgeräte Spiritusbrenner
Aus Kalknatronglas hergestellter Spitritusbrenner, zur Verwendung mit Isopropyl oder denaturiertem Ethylalkohol.
  • Flamme mit geringer Hitze ist perfekt für Mikroskopiezwecke geeignet
  • Mit Normschliff-Stopfen aus Glas
  • Die Glaskappe verhindert das Verdunsten bei Nichtbenutzung