XCHANGE® Spritzen
Lieferant: SGE Analytical Science
2926210 2926230 2928310 2928330 2928410 2928430 2928510 2928530 2928610 2928630 2928730 2928820 2928830 2928210
548-1805EA 118.3 EUR
548-1805 548-1806 548-1807 548-1808 548-1809 548-1810 548-1811 548-1812 548-1813 548-1814 548-1816 548-1817 548-1818 SGEA2928210
XCHANGE® Spritzen
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Das XCHANGE® Kupplungssystem sichert und verriegelt die Spritze in ihrer Position. Dies wird durch ein passgenaues mechanisches Teil erreicht, in dem die Spritze und ein Magnet für die automatische Ausrichtung eingefasst sind. Dadurch sind keine Federn, Schrauben oder Justierlehren mehr erforderlich. Nach der Fixierung der Spritze in ihrer Position muss keine Haltekraft mehr angewendet werden.
  • Injektion von kleinen und großen Volumina in einer Probensequenz
  • Hinzufügen von internen Standards ohne Kreuzkontamination
  • Vorbeugender Austausch der Spritze bei der Verwendung von gefährlichen Medien