Reinraum-Überschuhe, BioClean™ CPE
Lieferant: Ansell-Nitritex
BioClean®
113-8159EA 248 EUR
113-8159
Reinraum-Überschuhe, BioClean™ CPE
Einweg-Kleidung
  • Heavy duty construction
  • Very low levels of particle shedding
Länge: 400 mm
Höhe: 150 mm
Gewicht pro Stück: 4,0 g
Dehnung: max. 120%
Verpackung: 100 pieces per sealed PE inner bag; 20 PE bags per carton (2000 pieces).