Granulat-Chemikalienbinder
Lieferant: Avantor
VWR®
332377CEA 165 EUR
332377C
Granulat-Chemikalienbinder
Absorptionsmaterial
Diese groben Granulate können leicht bei verschütteten Flüssigkeiten angewendet werden. Sie absorbieren ca. 80% ihres Eigengewichts.
  • Schüttdichte: 50 g/100 ml
  • Schnelle Absorption von niederviskosen Flüssigkeiten
  • Granulat, typische Größe 1 bis 3,15 mm, erzeugt wenig Staub
  • Siebanalyse (>1,00 mm) ungef. 95%
  • Siebanalyse (>3,15 mm) ungef. 10%
The granules are suitable for absorbing acids, alkalis, other aqueous solutions and organic liquids.