VWR®, Bindemittel-Kit für verschüttete Chemikalien
Lieferant: VWR
VWR®
121-1050EA 115 EUR
121-1050
VWR®, Bindemittel-Kit für verschüttete Chemikalien
Absorptionsmaterial
Bindemittel-Kit für gefährliche Flüssigkeiten.
  • Gesamt-Absorptionskapazität von bis zu 10 Litern, abhängig von der absorbierten Chemikalie
  • Eignet sich auch für die Verwendung mit Ölen und Lösungsmitteln
  • Können für die meisten Chemikalien verwendet werden
Wird in einem Beutel mit Clip-Verschluss geliefert.
Lieferumfang: Set enthält: 2× blaue Kunststoff-Entsorgungsbeutel, 1× 6 cm×1,2m Saugstrumpf für Wartungszwecke, 1× Clipverschluss-Beutel, 1× Anleitungsblatt, 10× Saugkissen für Wartungszwecke, 1× Beutelreiter ohne Markenzeichen für Spill-Kit, 2× Kabelbinder aus Kunststoff.