Fußstütze, Trittboy
Lieferant: WEDO Werner Dorsch
139-9922EA 76 EUR
139-9922
Fußstütze, Trittboy
Ergonomische Hilfsmittel Fußstützen
Aus Stahlrohr, vernickelte Oberfläche.
  • Vier Höheneinstellungen
  • Stabil und rutschsicher
Farbe: Schwarze Trittfläche
Minimale Höhe: 60 mm - Maximale Höhe: 145 mm