Leitfähigkeits- und TDS-Standardlösungen
Lieferant: Hanna
HANNHI7030MEA 14.4 EUR
HANNHI7030M HANNHI7034M HANNHI7034L HANNHI6033 663-5006 HANNHI8033L 663-5047 663-5003 HANNHI7033L/C 663-5004 663-5048 663-5009 HANNHI6031 663-5007 HANNHI8031L 663-5008 663-5063 663-5002 HANNHI8039L HANNHI7031M HANNHI70030P HANNHI7033M HANNHI7030L/C HANNHI8034L HANNHI7034L/C HANNHI8030L 663-0246 663-5053 663-5054
Leitfähigkeits- und TDS-Standardlösungen
Standards Leitfähigkeits-Standards
Breites Angebot an Standardlösungen für maximale Genauigkeit von Leitfähigkeitsmessgerät und -sensor.
Angabe von Chargennummer, Ablaufdatum und Korrelationstabelle Leitfähigkeit/Temperatur auf den Etiketten der Flaschen und Beutel.