Gewebe-Einbettkassetten, Macrosette®, M512
Lieferant: Simport Scientific
Macrosette®, M512
720-1627EA 548 EUR
720-1627
Gewebe-Einbettkassetten, Macrosette®, M512
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Acetalpolymer.
  • Einweg-Kunststoffkassetten für größere Gewebeproben – selbe Größe wie Histosette® Kassette, aber doppelt so tief (12 mm)
  • Besonders resistent gegen histologische Lösungsmittel
  • Durchflussschlitze für optimalen Flüssigkeitsaustausch
  • Eingebauter Deckel
  • Vorderseite 45° geneigt, zur Verwendung mit automatischen Etikettiersystemen
B×T×H: 41,1×28,5×13 mm
Verpackung: Jeder Karton enthält 3 Schachteln mit je 250 Kassetten.