Testbecher zum Nachweis von Drogen im Urin
Lieferant: SureScreen Diagnostics
720-1348EA 288 EUR
720-1348 720-2878
Testbecher zum Nachweis von Drogen im Urin
Drogentests
Der integrierte Becher vereint den Sammelbecher und Drogentest in einem effizienten und einfach anzuwendendem Produkt. Der integrierte Becher ist äußerst genau und weist bis zu 12 Drogen auf einmal nach. Jeder integrierte Becher ist einzeln in einem Folienbeutel verpackt, um zu gewährleisten, dass die hohe Qualität des Produktes während der gesamten Haltbarkeitsdauer bestehen bleibt. Manipulations-Teststreifen können ins Testfeld eingefügt werden.
  • Test für die gleichzeitige Untersuchung auf bis zu 12 Drogenarten
  • Einfach in der Anwendung
  • Eindeutige Ergebnisse nach nur 3 Minuten oder weniger
  • Genauigkeit von über 99%
  • Große Auswahl an Testkombinationen verfügbar
  • All-in-One-Design
  • Für den Nachweis des letzten Drogenkonsums innerhalb von ca. 1 bis 8 Tagen
Empfohlene Märkte und Verwendung: Untersuchung vor Ort, sicherheitskritische Situationen, stichprobenartige untersuchungen, untersuchung auf ursache, uberwachung der rehabilitation.