PULSin® Proteintransferreagenz dient zum Transfer von Proteinen, Antikörpern und Peptiden in Zellen und bietet einen leistungsstarken Ansatz für Funktionsstudien. Mit PULSin® können intrazelluläre Proteine in lebenden Zellen mit Antikörpern ohne Fixierung anvisiert werden.
- Effektiver und robuster Transfer ins Zytoplasma
- Transfer in eine Vielzahl von Zellen, u. a. Primärzellen
- Hocheffizienter Transfer
- Einfach zu bedienen
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol “New”. For duplicated products with symbol “telephone” please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Standards: Polyplus-transfection® has been an ISO 9001 accredited company since 2002. Since then this certification has been successfully renewed every three years.
Every batch of PULSin™ is tested by delivering R-phycoerythrin into HeLa cells.
Lieferumfang: Wird mit 20 µg R-Phycoerythrin (Positivkontrolle) und Hepes-Verdünnungspuffer geliefert. 0,4 ml PULSin® Proteintransferreagenz reicht für 24 Reaktionen in 6-Well-Platten aus.