Siliconentschäumer 15% (dry compound) für die Verwendung in wässrigen Flüssigkeiten, Textilien, Chemikalien und zur industriellen Schaumkontrolle
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Anti-foaming agent
84537.290EA
108
EUR
84537.290
84537.230
Siliconentschäumer 15% (dry compound) für die Verwendung in wässrigen Flüssigkeiten, Textilien, Chemikalien und zur industriellen Schaumkontrolle
Siliconentschäumer
Viscosity (for information only): 600 to 1.500 mPA.s
Spezifikation Testergebnisse
Dry matter content | 14,0 - 17,0 % |
Density (25/4) | 0,950 - 1,100 |
pH-Wert (20 °C) | 4.5 - 8.5 |