VWR®, Racks für 15- oder 50-ml-Röhrchen
Lieferant: VWR
VWR®
211-0370EA 102 EUR
211-0370
VWR®, Racks für 15- oder 50-ml-Röhrchen
Boxen Boxen für Reagenzgläser
PP, mit durchsichtigem Deckel.
  • Tiefe Well-Raster halten Röhrchen sicher aufrecht
  • Röhrchen lassen sich dank markiertem Verschluss, aufgedrucktem Gitter und Ausrichtung des ersten Röhrchens leicht finden
  • Röhrchenlagerung durch durchsichtigen Deckel und transparente Seiten betrachten
Robuste, widerstandsfähige Konstruktion zur wiederholten Aufbewahrung. Rasten Sie eines der beiden mitgelieferten Gitter ein, entweder 15 oder 50 ml.