VWR®, Schaufel
Lieferant: VWR
VWR®
231-0501EA 39 EUR
231-0501 VWRU89026-220
VWR®, Schaufel
Schaufeln
PTFE, weiß.
  • Vollständig chemisch inert
  • Nicht kontaminierend
  • Geeignet für gefrorene Stoffe und andere Feststoffe
Schaufellänge: 80 mm
Gesamtlänge: 140 mm